Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3204-1G
TB-3204-25G
TB-3204-5G
COBBTB-3204-1GEA
0
EUR
COBBTB-3204-1G
COBBTB-3204-25G
COBBTB-3204-5G
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃KO |
MDL:
MFCD04039954 CAS-Nummer: 438553-44-7 |