Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Cyanophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
TB-3211-1G
TB-3211-25G
TB-3211-5G
COBBTB-3211-1GEA
0
EUR
COBBTB-3211-1G
COBBTB-3211-25G
COBBTB-3211-5G
Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₄BF₃KN |
MDL:
MFCD04115744 CAS-Nummer: 850623-46-0 |