Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3212-1G
TB-3212-25G
TB-3212-5G
COBBTB-3212-1GEA
0
EUR
COBBTB-3212-1G
COBBTB-3212-25G
COBBTB-3212-5G
Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₃BCl₂F₃K |
MDL:
MFCD04115745 CAS-Nummer: 192863-38-0 |