Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3216-1G
TB-3216-25G
TB-3216-5G
COBBTB-3216-1GEA
0
EUR
COBBTB-3216-1G
COBBTB-3216-25G
COBBTB-3216-5G
Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Kalium(1-naphthyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₀H₇BF₃K |
MDL:
MFCD06659936 CAS-Nummer: 166328-07-0 |