Kalium(3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3221-1G
TB-3221-25G
TB-3221-5G
COBBTB-3221-1GEA
0
EUR
COBBTB-3221-1G
COBBTB-3221-25G
COBBTB-3221-5G
Kalium(3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Kalium(3-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₃H₁₁BF₃KO |
MDL:
MFCD04115751 CAS-Nummer: 850623-58-4 |