Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Chlorphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
TB-3224-1G
TB-3224-5G
COBBTB-3224-1GEA
0
EUR
COBBTB-3224-1G
COBBTB-3224-5G
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-chlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BClF₃K |
MDL:
MFCD04115754 CAS-Nummer: 411206-75-2 |