Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3227-1G
TB-3227-25G
TB-3227-5G
COBBTB-3227-1GEA
0
EUR
COBBTB-3227-1G
COBBTB-3227-25G
COBBTB-3227-5G
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Kalium(2-methoxyphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃KO |
MDL:
MFCD04115756 CAS-Nummer: 236388-46-8 |