Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3228-1G
TB-3228-25G
TB-3228-5G
COBBTB-3228-1GEA
0
EUR
COBBTB-3228-1G
COBBTB-3228-25G
COBBTB-3228-5G
Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat
Kalium(2-methylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃K |
MDL:
MFCD03790006 CAS-Nummer: 274257-34-0 |