Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3233-1G
TB-3233-5G
COBBTB-3233-1GEA
0
EUR
COBBTB-3233-1G
COBBTB-3233-5G
Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel:
C₇H₇BF₃KO₂S |
MDL:
MFCD04115760 CAS-Nummer: 850623-65-3 |