Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3235-5G
TB-3235-1G
COBBTB-3235-5GEA
0
EUR
COBBTB-3235-5G
COBBTB-3235-1G
Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-isobutylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₀H₁₃BF₃K |
MDL:
MFCD04115761 CAS-Nummer: 850623-66-4 |