Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3238-1G
TB-3238-25G
TB-3238-5G
COBBTB-3238-1GEA
0
EUR
COBBTB-3238-1G
COBBTB-3238-25G
COBBTB-3238-5G
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(3,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₃BCl₂F₃K |
MDL:
MFCD04115763 CAS-Nummer: 850623-68-6 |