Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3244-1G
TB-3244-5G
COBBTB-3244-1GEA
0
EUR
COBBTB-3244-1G
COBBTB-3244-5G
Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Kalium(2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborat
Formel:
C₉H₉BF₃KO₂ |
MDL:
MFCD04115768 CAS-Nummer: 850623-73-3 |