Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3246-1G
TB-3246-25G
TB-3246-5G
COBBTB-3246-1GEA
0
EUR
COBBTB-3246-1G
COBBTB-3246-25G
COBBTB-3246-5G
Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BClF₃K |
MDL:
MFCD04115770 CAS-Nummer: 661465-44-7 |