Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3254-1G
TB-3254-25G
TB-3254-5G
COBBTB-3254-1GEA
0
EUR
COBBTB-3254-1G
COBBTB-3254-25G
COBBTB-3254-5G
Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-bromphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BBrF₃K |
MDL:
MFCD02093978 CAS-Nummer: 374564-35-9 |