Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
TB-3256-1G
TB-3256-25G
TB-3256-5G
COBBTB-3256-1GEA
0
EUR
COBBTB-3256-1G
COBBTB-3256-25G
COBBTB-3256-5G
Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat
Kalium(2-naphthyl)trifluoroborat
Formel:
C₁₀H₇BF₃K |
MDL:
MFCD06659941 CAS-Nummer: 668984-08-5 |