3'-Fluor-4'-hydroxybiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
YA-1074-5G
COBBYA-1074-5GEA
2040
EUR
COBBYA-1074-5G
3'-Fluor-4'-hydroxybiphenyl-4-carbonsäure
3'-Fluor-4'-hydroxybiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉FO₃ |
MDL:
MFCD00994624 CAS-Nummer: 106291-26-3 |