2-(2-Thienyl)isonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
YA-5955-1G
COBBYA-5955-1GEA
571
EUR
COBBYA-5955-1G
2-(2-Thienyl)isonicotinsäure
2-(2-Thienyl)isonicotinsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂S |
MDL:
MFCD06496472 CAS-Nummer: 893723-57-4 |