2-(3-Thienyl)isonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
YA-5972-1G
COBBYA-5972-1GEA
0
EUR
COBBYA-5972-1G
2-(3-Thienyl)isonicotinsäure
2-(3-Thienyl)isonicotinsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂S |
MDL:
MFCD06496474 CAS-Nummer: 893723-63-2 |