2-(4-Fluorphenyl)isonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
YA-6142-1G
COBBYA-6142-1GEA
0
EUR
COBBYA-6142-1G
2-(4-Fluorphenyl)isonicotinsäure
2-(4-Fluorphenyl)isonicotinsäure
Formel:
C₁₂H₈FNO₂ |
MDL:
MFCD14666481 CAS-Nummer: 883528-25-4 |