2-Methyl-3-phenylbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
YA-8643-1G
COBBYA-8643-1GEA
303
EUR
COBBYA-8643-1G
2-Methyl-3-phenylbenzoesäure
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ |
MDL:
MFCD11554177 CAS-Nummer: 115363-11-6 |