Digi-Sense Hochtemperatur-Thermoelementsonde
Lieferant: CONTROL
08516-96
COCO08516-96EA 0 EUR
COCO08516-96
Digi-Sense Hochtemperatur-Thermoelementsonde
Temperaturfühler
Diese Digi-Sense Typ-K Hochtemperatur-Thermoelementsonde hält den harten Anforderungen industrieller Umgebungen stand.
  • Liefert schnelle, genaue Temperaturwerte
  • Sonde ist flexibel und kann um Rohrdurchmesser gebogen werden, die doppelt so groß sind wie der Durchmesser der Sondenhülle
  • Reaktionszeit beträgt 0,85 Sekunden oder mehr
  • Geflochtenes Kabel mit Glasfaserisolierung, um hohen Temperaturen standzuhalten
  • Hülle aus extrem langlebigem Inconel® 600
  • Beinhaltet einen farbcodierten ANSI Type-K Mini-Stecker Industrielle Umgebungen
Das Kabel verfügt über eine Glasfaserisolierung, die auch bei hohen Temperaturen gut funktioniert. Da das Kabel flexibel ist, lässt es sich leicht um Rohre wickeln und erhält die schnellen, genauen Messungen, auf die Ihre Anlage angewiesen ist. Hinweis: Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.