Chemoprotect Arbeitsunterlagen, steril (27x42cm) #79.0301 Vermeidung der Kontaminationen von Oberflchen, fr Zytostatika und biologische Arbeitsstoffe. Extra saugstarke Arbeitsunterlagen mit undurchlssiger Unterseite fr den Einsatz im Labor. Reduz 1 * 100 ST
Lieferant: CODAN
Chemoprotect Arbeitsunterlagen, steril (27x42cm) #79.0301 Vermeidung der Kontaminationen von Oberflchen, fr Zytostatika und biologische Arbeitsstoffe. Extra saugstarke Arbeitsunterlagen mit undurchlssiger Unterseite fr den Einsatz im Labor. Reduz 1 * 100 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.