Reinraumpapiere, CRB-18
Lieferant: CONNECTICUT CLEANROOM
PB2C001WHITE
CONNPB2C001WHITEEA 481 EUR
CONNPB2C001WHITE
Reinraumpapiere, CRB-18
Papier
CRB-18 Reinraumpapiere sind mit synthetischen Polymeren getränkt, welche einzelne Fasern im Blatt versiegeln und so eine minimale Partikelfreisetzung gewährleisten. Die Papiere können für eine Vielzahl von Aufgaben im Reinraum verwendet werden, vor allem für Notizen und Aufzeichnungen.
  • Hitzebeständig für die Verwendung in Laserdruckern und Kopiergeräten
  • Autoklavierbar