Reinraum-Wischtücher, Anticon Guardrail® G2
Lieferant: CONTEC
G2HW0101
CONTG2HW0101EA 898 EUR
CONTG2HW0101
Reinraum-Wischtücher, Anticon Guardrail® G2
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Wischtuch aus 100% Polyester-Endlosfilament mit versiegelten Rändern und Particle Attraction Technology (PAT).
  • Versiegelte Ränder sorgen dafür, dass das Wischtuch weniger Fasern und Partikel abgibt
  • Hohes Absorptionsvermögen und hohe Abriebfestigkeit
  • Particle Attraction Technology (PAT) nimmt 35-mal mehr Partikel auf als andere Wischtücher
  • Ausgezeichnete Kompatibilität mit Isopropanol, Aceton und anderen Lösungsmitteln
  • Sehr geringer Gehalt an Ionen und extrahierbaren Substanzen und damit ideal für kritische Reinigungsaufgaben
Mit dem patentierten Particle Attraction Technology (PAT) System von Contec bietet das Wischtuch eine höhere Partikelanziehung und -bindung gegenüber herkömmlichen Reinraum-Wischtüchern, weshalb es ideal für Reinigungsaufgaben in kritischen Umgebungen geeignet ist.
Für eine bessere Reinigung in Reinraum-Anwendungen der ISO-Klassen 3-5. Ideal für die Reinigung von Werkzeugen und Kammern.