MicroGenesis Mopp
Lieferant: CONTEC
MGMP0009
CONTMGMP0009EA 244 EUR
CONTMGMP0009
MicroGenesis Mopp
Mopps
Einweg-Mopppads aus Mikrofaser.
  • Die synthetische Konstruktion ist mit gängigen Desinfektionsmitteln wie Quats, Peroxiden und Bleichmitteln kompatibel
  • Ein neues Pad für jede Verwendung vereinfacht die Qualitätskontrolle, Bestands- und Platzverwaltung ohne das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Kompatibel mit der meisten vorhandenen Hardware
MicroGenesis Mopp: Das zu 100% synthetische Einweg-Mikrofaser-Mopppad entfernt effektiv feine Partikel und große Ablagerungen vom Boden und sorgt so für ein hervorragendes Entfernen sichtbarer Verunreinigungen. Konzipiert für den nassen oder trockenen Einsatz für die allgemeine Gebäudereinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 8 und höher. Es ist mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln kompatibel, darunter Quats, Peroxide und Bleichmittel. Diese synthetischen Pads sind so konzipiert, dass sie eine gleichmäßige Oberflächenabdeckung bieten.