Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, SATWIPES® Theta
Lieferant: CONTEC
SWC10004
CONTSWC10004EA 362 EUR
CONTSWC10004
Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, SATWIPES® Theta
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Im Vergleich zu Trockenwischtüchern und abgefülltem Alkohol besitzen vorgetränkte Wischtücher zahlreiche Vorteile. Die SATWIPES Theta von Contec mit 70 % denaturiertem Ethanol sind vorgetränkte Wischtücher auf einer perforierten Rolle, die aus einem Behälter mit Zentralentnahme entnommen werden.
  • Hergestellt aus 55% Zellulose und 45% Polyester für ein langlebiges Wischtuch mit hohem Absorptionsvermögen
  • Mit vorgetränkten Wischtüchern müssen keine Zerstäuberflaschen mehr verwendet werden
  • Geringe Partikel- und Fasermengen
  • Wiederverschließbarer Behälter verhindert, dass Wischtücher bei der Nutzung austrocknen
  • Längsseitig aufreißbare Beutel lassen sich selbst mit Handschuhen problemlos öffnen
Diese sterilen Wischtücher sind ideal geeignet, wenn eine große Menge an Wischtüchern benötigt wird, etwa während einer Transferdesinfektion.
Verpackung: Doppelt verpackt für die einfache Zugänglichkeit zu pharmazeutischen Reinräumen.