Avantor® ACE® UltraCore C18-Amid, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
CORE-35E-521EA 757 EUR
CORE-35E-521 CORE-35E-530 CORE-35E-546 CORE-35E-1021 CORE-35E-1030 CORE-35E-1046 CORE-35E-1521 CORE-35E-1530 CORE-35E-1546 CORE-35E-21GD CORE-35E-30GD CORE-35E-46GD
Avantor® ACE® UltraCore C18-Amid, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore-C18-Amid sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Vielzahl an Anwendungen in der Umkehrphasen-Chromatographie entwickelt wurden. Zusätzliche Wechselwirkungsmechanismen wie H-Bonding ergeben eine alternative Selektivität für mäßig polare Analyten.
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Kann polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurückhalten
  • Alternative Selektivität zu Alkylphasen
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl an Abmessungen erhältlich und höchst kompatibel mit LC-MS und hochempfindlichen Anwendungen.