10 Kammern mit Belüftungsdeckeln, Corning® CellSTACK®
Lieferant: Corning
7073
CORN7073EA 1466.55 EUR
CORN7073
10 Kammern mit Belüftungsdeckeln, Corning® CellSTACK®
Bioreaktoren
Verfügt über eine Zellwachstumsfläche von 6360 cm², zwei Füllöffnungen mit 26 mm Durchmesser ermöglichen den direkten Zugang zum Kammerboden und bieten so mehr Flexibilität beim sterilen Befüllen und Entleeren durch Ausgießen, Pipettieren oder über Schläuche in einem vollständig geschlossenen System. Standard-33-mm-Gewindekappen haben Membranen mit nicht benetzbare 0,2 µm-Poren, die direkt mit den Kappen versiegelt sind, um einen Gasaustausch zu ermöglichen und gleichzeitig das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Optional sind 33-mm-Gewindekappen mit vollständig versiegelter, chemikalienbeständiger Kappe erhältlich.
Heißsiegelbarer, flexibler Schlauch für den direkten sterilen Transfer von Medien und Zellen. Polystyrol der USP-Klasse VI bietet hervorragende optische Klarheit und mechanische Festigkeit, ist durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei und wird vor dem Versand zu 100% auf Dichtheit geprüft.
Rechteckige Flaschenform.