Tropfflaschen
Lieferant: COWIE
014.050 014.025
COWI014.050EA 0 EUR
COWI014.050 COWI014.025
Tropfflaschen
Flaschen Tropfflaschen
PTFE, weiß.
  • Flexible Wand für einfache Verwendung
  • Dichter Schraubverschluss
  • Garantiert chemikalienbeständig und inert
Für die tropfenweise Dosierung aggressiver Chemikalien.