Adapter, Erweiterung
Lieferant: COWIE
PC713.025050GF PC713.050050GF PC713.050075GF PC713.075075GF PC713.075100GF PC713.100100GF PC713.100150GF
COWIPC713.025050GFEA 34.5 EUR
COWIPC713.025050GF COWIPC713.050050GF COWIPC713.050075GF COWIPC713.075075GF COWIPC713.075100GF COWIPC713.100100GF COWIPC713.100150GF
Adapter, Erweiterung
Fittings und Verbinder
NPT-Verlängerungsadapter werden aus glasfaserverstärktem PTFE hergestellt, um die mechanische Festigkeit zu verbessern.
  • Chemisch inert
  • Reduziert Kontamination und vereinfacht Reinigung
  • Kratzfest
NPT-Verlängerungsadapter mit Außen-/Innengewinde optimieren die Nutzung von NPT-Eingangsports, indem sie zusätzliche Anschlussgrößen bereitstellen und die Höhe der Eingangsports vom Deckel erhöhen. Dies sorgt für noch mehr Flexibilität bei der Montage und ermöglicht die Verwendung einer größeren Auswahl an Anschlüssen – dies gilt insbesondere für 60-mm-Deckel mit mehreren Anschlüssen, bei denen die Verwendung eines Verlängerungsadapters die Verwendung einer zentralen Rührerführung ermöglicht.