FitQuik™-Schlauchverbinder, gerade, Reduzierstück
Lieferant: CPC COLDER
HSR128
CPCCHSR128EA 80 EUR
CPCCHSR128
FitQuik™-Schlauchverbinder, gerade, Reduzierstück
Fittings und Verbinder
FitQuik™-Anschlüsse von Colder Products Company sind hochwertige Armaturen für leckagefreie Schlauchverbindungen. Diese präzisionsgeformten Armaturen sind so konzipiert, dass sie Schlauchleckstellen in Anwendungen wie medizinischen Geräten, Analyseinstrumenten oder luftbetriebenen Geräten beseitigen.
Kostengünstige FitQuik-Verbinder werden in vielen Standardkonfigurationen oder in kundenspezifischen Ausführungen angeboten, um individuelle Kundenspezifikationen zu erfüllen.
Hochwertige FitQuik™-Anschlüsse sind Armaturen in Instrumentenqualität, die selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen einen sicheren Sitz gewährleisten. Diese Armaturen verfügen über präzise Schlauchanschlüsse und Gewindeformen, um jedes Mal den richtigen Sitz zu gewährleisten.