Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fluopyram
Lieferant: Merck
CRM01345-25MG
CRM01345-25MGEA 93.6 EUR
CRM01345-25MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fluopyram
Standards Organische Standards
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Fluopyram-CRM kann auch wie unten beschrieben Verwendung finden:
  • Methodenentwicklung zur Analyse der Rückstandsmengen von Succinat-Dehydrogenase-Inhibitor-Fungiziden in Gemüse- und Obstproben durch Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie
  • Entwicklung und Validierung von Immunassays auf Basis monoklonaler Antikörper zur Analyse von Fluopyram-Rückständen in Lebensmittelproben
  • Gleichzeitige Schätzung von Fluopyram und Tebuconazol in Wassermelonen und Bodenproben mit QuEChERS- und GC-MS-basierten Methoden
  • Bestimmung von Fluopyram, Flupyradifuron und Indaziflam in Dattelfrüchten, Pistazien und Bodenproben durch Ultrahochleistungsflüssigchromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS)
  • Entwicklung und Validierung einer Methode basierend auf QuEChERS und UHPLC-Orbitrap-MS zur Bestimmung von Fluopyram und seinen Metaboliten in Kirschtomaten und Gurken
Bitte beachten P273 - P391 - P501