Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Disulfoton-sulfoxid
Lieferant: Merck
CRM05207-50MG
CRM05207-50MGEA 136 EUR
CRM05207-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Disulfoton-sulfoxid
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P264 - P270 - P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312