Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Cyromazin
Lieferant: Merck
CRM07346-25MG
CRM07346-25MGEA 54.7 EUR
CRM07346-25MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Cyromazin
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P273 - P391 - P501