Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Difenoconazol-Metabolit CGA 205375
Lieferant: Merck
CRM16870-10MG
CRM16870-10MGEA
61.4
EUR
CRM16870-10MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Difenoconazol-Metabolit CGA 205375
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P264 - P270 - P273 - P280 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338