Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ametoctradin-Metabolit M650F06
Lieferant: Merck
CRM18501-10MG
CRM18501-10MGEA 91.3 EUR
CRM18501-10MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ametoctradin-Metabolit M650F06
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P264 - P270 - P301 + P312 - P501