Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2,4,5-T
Lieferant: Merck
CRM51838-100MG
CRM51838-100MGEA 117 EUR
CRM51838-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2,4,5-T
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P261 - P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P305 + P351 + P338