Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ethoprophos
Lieferant: Merck
CRM53161-100MG
CRM53161-100MGEA 110 EUR
CRM53161-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ethoprophos
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P260 - P262 - P273 - P280 - P302 + P352 + P310 - P304 + P340 + P310