Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Nitrofen
Lieferant: Merck
CRM63613-100MG
CRM63613-100MGEA 99.7 EUR
CRM63613-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Nitrofen
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P202 - P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P308 + P313