Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Methoxychlor
Lieferant: Merck
CRM64156-100MG
CRM64156-100MGEA
128
EUR
CRM64156-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Methoxychlor
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P201 - P202 - P264 - P273 - P301 + P312 - P308 + P313