Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Disulfoton-sulfon
Lieferant: Merck
CRM69056-50MG
CRM69056-50MGEA
150
EUR
CRM69056-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Disulfoton-sulfon
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P264 - P270 - P301 + P310 - P405 - P501