Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diphenylamin
Lieferant: Merck
CRM69121-100MG
CRM69121-100MGEA 128 EUR
CRM69121-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diphenylamin
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311 - P314