Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)essigsäure
Lieferant: Merck
CRM74044-50MG
CRM74044-50MGEA 178 EUR
CRM74044-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)essigsäure
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.