Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Triazophos
Lieferant: Merck
CRM74120-50MG
CRM74120-50MGEA 209 EUR
CRM74120-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Triazophos
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P260 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P310