Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propansäure
Lieferant: Merck
CRM74418-10MG
CRM74418-10MGEA
91.7
EUR
CRM74418-10MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propansäure
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.