Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propansäure
Lieferant: Merck
CRM79601-10MG
CRM79601-10MGEA 356 EUR
CRM79601-10MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propansäure
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.