Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Pinoxaden metabolite SYN502836
Lieferant: Merck
CRM80876-10MG
CRM80876-10MGEA 117 EUR
CRM80876-10MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Pinoxaden metabolite SYN502836
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P201 - P273 - P301 + P312 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313