Stärke (aus Maiskörnern)

Lieferant: CAESAR LORENTZ

10A.1000
CSLO10A.1000EA 53.2 EUR
CSLO10A.1000
Stärke (aus Maiskörnern)
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR