Aluminiumsulfat
Lieferant: CAESAR LORENTZ
Gefahr
Synonyme: Aluminum sulphate
2072.0250
CSLO2072.0250EA 75.8 EUR
CSLO2072.0250
Aluminiumsulfat
Aluminium sulphate
Formel: Al₂O₁₂S₃
Molecular Weight: 342,15 g/mol
Schmelzpunkt: 770 °C
Dichte: 2,672 g/cm³ (22.5 °C)
MDL: MFCD00003423
CAS-Nummer: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0
Merck Index: 12,00381