Calciumhydrogenphosphat Dihydrat

Lieferant: CAESAR LORENTZ

Synonyme: Calciumorthophosphat dibasisch Dihydrat, Calciumphosphat dibasisch Dihydrat, Calciumhydrogenorthophosphat Dihydrat

2142.0250
CSLO2142.0250EA 45.6 EUR
CSLO2142.0250
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: HCaO₄P·2H₂O
Molecular Weight: 172,09 g/mol
Schmelzpunkt: 36 °C
Dichte: 2,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149621
CAS-Nummer: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR